Learn More
Cytiva ME 24 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen. Whatman™ ME 24 Membranen aus Zellulosemischester gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
Marke:  Cytiva 10401712
146.59 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11365314
  • 176.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen.Whatman™ ME 24 glatte Membranen aus Zellulosemischester verfügen dank ihrer Konstruktion aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
  • Als Hilfe bei der visuellen Zählung von Bakterien
  • Geeignet für die Bakterienkultivierung, einschließlich der E. coli-Kultivierung
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Die gleichmäßige mikroporöse Struktur führt zu hohen Durchflussraten bei der Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Membranfilter
0,2 μm
20 s/100 ml/12,5 cm2
Zwischenlagepapier
100Pack
Membranfilterscheiben
3.7 bar
MCE
Unsteril
Glatt
ME24
135 μm
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ME24, 0.2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitrocellulose