Learn More
Cytiva ME 24 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen. Whatman™ ME 24 Membranen aus Zellulosemischester gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
Marke: Cytiva 10401714
113.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen.Whatman™ ME 24 glatte Membranen aus Zellulosemischester verfügen dank ihrer Konstruktion aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
- Als Hilfe bei der visuellen Zählung von Bakterien
- Geeignet für die Bakterienkultivierung, einschließlich der E. coli-Kultivierung
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Die gleichmäßige mikroporöse Struktur führt zu hohen Durchflussraten bei der Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MCE | |
Unsteril | |
Glatt | |
ME24 | |
135 μm |
3.7 bar | |
0,2 μm | |
20 s/100 ml/12,5 cm2 | |
Zwischenlagepapier | |
100Pack | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
- ME24, 0.2µm 50mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose