Learn More
Cytiva ME 24 Membranen aus Zellulosemischester ohne Aufdruck
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen. Whatman™ ME 24 Membranen aus Zellulosemischester gewährleisten dank ihrer Konstruktion aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
Marke:  Cytiva 10401726
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11395314
  • 411.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ermöglicht die Aufnahme von Wachstumsmedien in die Bakterienkolonien, ohne deren Wachstum chemisch zu hemmen.Whatman™ ME 24 glatte Membranen aus Zellulosemischester verfügen dank ihrer Konstruktion aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat über eine besonders gleichmäßige Oberfläche.
  • Als Hilfe bei der visuellen Zählung von Bakterien
  • Geeignet für die Bakterienkultivierung, einschließlich der E. coli-Kultivierung
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Die gleichmäßige mikroporöse Struktur führt zu hohen Durchflussraten bei der Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
MCE
Unsteril
Glatt
ME24
135 μm
3.7 bar
0,2 μm
20 s/100 ml/12,5 cm2
Zwischenlagepapier
50/Packung
110 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose