Learn More
QIAGEN FTA™ Elute Mikro-Indikatorkarten
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. 1 Musterbereich pro Karte.
Marke: QIAGEN WB120412
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis.
- QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
- Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
- Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis | |
FTA Elute Mikrokarte mit Indikator | |
40 μl |
Erfassen, Verarbeiten, Transportieren und Lagern von farblosen biologischen Proben, wie Bukkal- oder Speichelproben. Bei FTA Elute bleiben Proteine fest gebunden, während DNA aus der Matrix eluiert wird. | |
Inertfarbstoff | |
25 Packungen | |
15 bis 30 min. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.