Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
109.00 CHF - 286.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. |
---|---|
Material | Zellulose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen |
Güte | 603 |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 266 °F |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Wandstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Wandstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11383065
|
Cytiva
10350217 |
25 mm | 80 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11313075
|
Cytiva
10350225 |
28 mm | 60 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11343095
|
Cytiva
10350220 |
2.6 cm | 60 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11393065
|
Cytiva
10350223 |
27 mm | 80 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11343075
|
Cytiva
10350234 |
30 mm | 80 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11313085
|
Cytiva
10350238 |
33 mm | 60 mm | 1,5 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10237830
|
Cytiva
10350236 |
30 mm | 100 mm | 1,5 mm |
157.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10232031
|
Cytiva
10350245 |
3.3 cm | 118 mm | 1,5 mm |
160.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11323085
|
Cytiva
10350241 |
33 mm | 90 mm | 1,5 mm |
135.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11393075
|
Cytiva
10350247 |
33 mm | 130 mm | 1,5 mm |
160.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303085
|
Cytiva
10350250 |
33 mm | 205 mm | 1,5 mm |
216.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11343085
|
Cytiva
10350252 |
34 mm | 130 mm | 1,5 mm |
160.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11373085
|
Cytiva
10350261 |
40 mm | 85 mm | 1,5 mm |
164.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11363085
|
Cytiva
10350255 |
35 mm | 150 mm | 1,5 mm |
193.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303095
|
Cytiva
10350273 |
48 mm | 145 mm | 2 mm |
248.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11343065
|
Cytiva
10350306 |
22 mm | 60 mm | 2 mm |
158.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11393085
|
Cytiva
10350275 |
44 mm | 230 mm | 2 mm |
286.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11333085
|
Cytiva
10350242 |
33 mm | 94 mm | 1,5 mm |
135.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11313095
|
Cytiva
10350274 |
48 mm | 200 mm | 2 mm |
285.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10097740
|
Cytiva
10350211 |
22 mm | 80 mm | 1,5 mm |
123.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
- Aus reiner Baumwollzellulose
- Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
- Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
- Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
- Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
Specifications
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. | |
Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen | |
266 °F | |
Extraktionshülse |
Zellulose | |
603 | |
130 °C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.