Learn More
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen. Whatman™ Grade 603 Extraktionshülsen aus Zellulose sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und für die Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt
Marke:  Cytiva 10350220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11343095
  • 109.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Optimale Passform dank verschiedener Größen und Längen.Whatman™ Extraktionshülsen aus Zellulose Gütegrad 603 sind für die Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben und Fettanalyse in der Lebensmittelindustrie bestimmt.
Hülsen aus reiner Zellulose
  • Aus reiner Baumwollzellulose
  • Zur Extraktion von Pestiziden aus Umweltproben oder zur Fettanalyse in der Lebensmittelbranche
  • Die Hülsen in einfacher Stärke haben eine Wandstärke von etwa 1 mm
  • Die Hülsen in doppelter Stärke haben eine Wandstärke von ∽2 mm
Hülsen aus Borosilikatglas
  • Zur Extraktion bei hohen Temperaturen bis 550 °C (1022 °F). Auch geeignet für Lösungsmittel, die sich bei Zellulosehülsen nicht verwenden lassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
1.02 Zoll
Zellulose
Zum Analysieren von Fetten und Extrahieren organischer Verbindungen
2,3 in.
266 °F
Extraktionshülse
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
2.6 cm
1,5 mm
603
60 mm
130 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Grad 603-Extraktionshülsen aus Cellulose > 26 x 60mm