Learn More
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Scheiben
Ideal für die Elektrophorese
18.85 CHF - 18.90 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Gütegrad 3 MM Chr Zellulosechromatographie-Scheiben sind ein 0.34-mm-Papier für die allgemeine Chromatographie und Elektrophorese. |
---|---|
Flussrate | 130 mm/30 min |
Filmdicke | 0.34 mm |
Format | Scheibe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Chromatographie- und Elektrophoreseanwendungen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340444
|
Cytiva
1030-024 |
2.4 cm | Baumwolllinter |
18.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11312875
|
Cytiva
1030-025 |
2.5 cm | Zellulose |
18.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hergestellt und in der Regel getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten.
- Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
- Stärke: 0.34 mm
- Die Durchflussrate beträgt 130 mm/30 min.
Spezifikation
Gütegrad 3 MM Chr Zellulosechromatographie-Scheiben sind ein 0.34-mm-Papier für die allgemeine Chromatographie und Elektrophorese. | |
0.34 mm | |
Für allgemeine Chromatographie- und Elektrophoreseanwendungen |
130 mm/30 min | |
Scheibe | |
Gütegrad 3 mm Chr |