Learn More
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Scheiben
Ideal für die Elektrophorese
Marke:  Cytiva 1030-025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11312875
  • 18.85 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hergestellt und in der Regel getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten.
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Stärke: 0.34 mm
  • Die Durchflussrate beträgt 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gütegrad 3 MM Chr Zellulosechromatographie-Scheiben sind ein 0.34-mm-Papier für die allgemeine Chromatographie und Elektrophorese.
0.34 mm
Scheibe
Zellulose
2.5 cm
2.5 cm (0.98 in.)
Für allgemeine Chromatographie- und Elektrophoreseanwendungen
Gütegrad 3 mm Chr
130 mm/30 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Scheiben > Länge: 2.5 cm (0.98 in.)