Learn More
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Scheiben
Ideal für die Elektrophorese
Marke:  Cytiva 1030-024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11340444
  • 18.90 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
Hergestellt und in der Regel getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten.
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Stärke: 0.34 mm
  • Die Durchflussrate beträgt 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gütegrad 3 MM Chr Zellulosechromatographie-Scheiben sind ein 0.34-mm-Papier für die allgemeine Chromatographie und Elektrophorese.
0.34 mm
Scheibe
0.94 Zoll
130 mm/30 min
2.4 cm (0.94 in.)
Für allgemeine Chromatographie- und Elektrophoreseanwendungen
Gütegrad 3 mm Chr
Baumwolllinter
2.4 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Grad 3MM Chr Chromatographie-Papier aus Cellulose Scheiben > Länge: 2.4 cm (0.94 in.)