Learn More
Cytiva DC PAPIER 2CHR 460X570MM cm, 100 pcs.
Ideal für optische oder radiometrische Messungen, auch für Protein- und Nukleinsäure-Blotting zu verwenden
Marke: Cytiva 3002-917
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt und in der Regel getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten.
- Reine Cellulose aus hochwertigen Baumwolllintern ohne Zusatzstoffe
Spezifikation
Zellulose-Chromatographieblätter Klasse 2 Chr sind 0.18 mm dickes Papier für Anwendungen mit höherer Auflösung. | |
0.18 mm | |
Für optisches oder radiometrisches Scannen, auch für Protein- und Nukleinsäure-Blotting | |
Gütegrad 2 Chr | |
Zellulose | |
57 cm | |
46 cm |
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.) | |
Smooth | |
Bogen | |
18.11 Zoll | |
22.4 in. | |
115 mm/30 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva DC PAPIER 2CHR 460X570MM cm, 100 pcs. > Typ: Blatt; Größe: 18.11 x 22.44 Zoll (46 ? 57 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur