Learn More
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme aus Glas
Ausrüstung und Zubehör für die Vakuumfiltration
520.00 CHF - 960.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Material | Borosilikatglas |
Probenvolumen | 250 mL |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Filtertyp | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Filtertyp | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394934
|
Cytiva
10442100 |
PTFE | Siebfilter | 12,5 cm2 |
620.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11369274
|
Cytiva
10442300 |
PTFE | Siebfilter | 3,1 cm2 |
960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11359274
|
Cytiva
10442000 |
Glasfaser | Vakuumfilter | 12,5 cm2 | N/A | ||||||
11314944
|
Cytiva
10442200 |
PTFE | Vakuumfilter | 12,5 cm2 |
875.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
- Aus Borosilikatglas
- Dichtungen aus PTFE und Silikon
- Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
- POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
Vakuumfiltrationsverteiler | |
225/450 mm |
Wiederverwendbar | |
250 mL | |
Je 1 | |
8,9 in., 17,7 in. | |
80 mm |