Learn More
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme aus Glas
Ausrüstung und Zubehör für die Vakuumfiltration
Marke: Cytiva 10442300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
- Aus Borosilikatglas
- Dichtungen aus PTFE und Silikon
- Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
- POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
250 mL | |
3,1 cm2 | |
Silikonkappe (mit Lufteinlass), Erlenmeyerkolben (1000 ml, NS45) | |
Je 1 | |
8,9 in., 17,7 in. | |
80 mm |
Edelstahl-Siebfilter mit Schlauchkupplungsanschluss und Erlenmeyerkolben (1000 ml, NS45) | |
Siebfilter | |
PTFE | |
Unsteril | |
Filtration proteinhaltiger Proben | |
GV 050/3 | |
Vakuumfiltrationsverteiler | |
225/450 mm |
WHA015 SYNCHRONIZED SOLUTIONS FOR QC
DateigrößeVersion: 4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme aus Glas > GV 050/3;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur