Learn More
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme aus Glas
Ausrüstung und Zubehör für die Vakuumfiltration
Marke:  Cytiva 10442000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11359274
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
  • Aus Borosilikatglas
  • Dichtungen aus PTFE und Silikon
  • Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
  • POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
  • Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
  • Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Wiederverwendbar
Borosilikatglas
250 mL
12,5 cm2
Silikonkappe (mit Lufteinlass)
Je 1
8,9 in., 17,7 in.
80 mm
Glasfrittenfilter mit Gummistopfenverbindung
Vakuumfilter
Glasfaser
Unsteril
Filtration und biologische Analyse
GV 050/0
Vakuumfiltrationsverteiler
225/450 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme aus Glas > GV 050/0;