Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform. Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
109.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | 603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. |
---|---|
Material | Zellulose |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Analyse von Fetten oder Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln und Bodenmaterialien sowie in vielen anderen Verfahren, die eine Fest-Flüssig-Extraktion umfassen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für automatisierte Extraktionsapparate |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 248 °F |
Produktcode | Marke | Güte | Länge (metrisch) | Wandstärke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Güte | Länge (metrisch) | Wandstärke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11373065
|
Cytiva
10350215 |
603 | 60 mm | 1.5 mm | 25 mm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11363065
|
Cytiva
10350219 |
603 | 100 mm | 1.5 mm | 25 mm |
113.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11323075
|
Cytiva
10350226 |
603 | 80 mm | 1.5 mm | 2.8 cm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11303075
|
Cytiva
10350227 |
603 | 100 mm | 1.5 mm | 2.8 cm |
109.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11310824
|
Cytiva
10350240 |
603 | 80 mm | 1.5 mm | 3.3 cm |
113.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11373075
|
Cytiva
10350243 |
603 | 100 mm | 1.5 mm | 3.3 cm |
135.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11383085
|
Cytiva
10350265 |
603 | 123 mm | 1.5 mm | 4.1 cm |
189.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11323095
|
Cytiva
10350287 |
603 | 250 mm | 2.5 mm | 7.5 cm |
378.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11323115
|
Cytiva
10350437 |
603T | 80 mm | 1 mm | 3.3 cm |
109.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11333095
|
Cytiva
10350324 |
603 | 250 mm | 3 mm | 8 cm |
378.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform.Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
- Für alle automatisierten Extraktionssysteme
- Qualitativ hochwertige Cellulose
- Optimale Passform für Hülsenhalter
Bestellinformation
Bei der Berechnung der Außendurchmesser muss die Wanddicke zusätzlich berücksichtigt werden
Spezifikation
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. | |
Für die Analyse von Fetten oder Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln und Bodenmaterialien sowie in vielen anderen Verfahren, die eine Fest-Flüssig-Extraktion umfassen | |
248 °F | |
Extraktionshülse |
Zellulose | |
Für automatisierte Extraktionsapparate | |
130 °C |