Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform. Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
Marke:  Cytiva 10350227
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11303075
  • 109.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform.Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
  • Für alle automatisierten Extraktionssysteme
  • Qualitativ hochwertige Cellulose
  • Optimale Passform für Hülsenhalter
Bestellinformation
Bei der Berechnung der Außendurchmesser muss die Wanddicke zusätzlich berücksichtigt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich.
2.8 cm
1.5 mm
603
3,9 in.
248 °F
Extraktionshülse
1.10 in.
Zellulose
Für die Analyse von Fetten oder Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln und Bodenmaterialien sowie in vielen anderen Verfahren, die eine Fest-Flüssig-Extraktion umfassen
Für automatisierte Extraktionsapparate
100 mm
130 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen > Wanddicke:1,5 mm; 28 x 100 mm