Learn More
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier
Ideal für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
39.85 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Zellulosechromatographie-Rolle Klasse 4 Chr ist ein 0.21 mm dickes Papier für die Routine- und/oder repetitive Chromatographie, wenn die Beladungen relativ gering sind.
Flussrate 180 mm/30 min
Filmdicke 0.21 mm
Ausführung Smooth
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
11340734
Unterlagen ansehen
Cytiva
3004-917
46 cm 57 cm Bogen
321.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11398934
Unterlagen ansehen
Cytiva
3004-614
100 m 2 cm Rolle
39.85 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
  • Übliche Dicke: 0.21 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 180 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Wird empfohlen, wenn Geschwindigkeit wichtig ist und keine sehr hohe Auflösung erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
Zellulosechromatographie-Rolle Klasse 4 Chr ist ein 0.21 mm dickes Papier für die Routine- und/oder repetitive Chromatographie, wenn die Beladungen relativ gering sind.
0.21 mm
Für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Zellulose
180 mm/30 min
Smooth
Gütegrad 4 Chr
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier