Learn More
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier
Ideal für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Marke:  Cytiva 3004-917
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11340734
  • 321.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
  • Übliche Dicke: 0.21 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 180 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Wird empfohlen, wenn Geschwindigkeit wichtig ist und keine sehr hohe Auflösung erforderlich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellulosechromatographie-Rolle Klasse 4 Chr ist ein 0.21 mm dickes Papier für die Routine- und/oder repetitive Chromatographie, wenn die Beladungen relativ gering sind.
0.21 mm
Für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Gütegrad 4 Chr
Zellulose
57 cm
46 cm
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Smooth
Bogen
18.11 Zoll
22.4 in.
180 mm/30 min
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier > Blatt: 18.11 x 22.4 Zoll (46 x 57 cm)