Learn More
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier
Ideal für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Marke:  Cytiva 3004-614
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11398934
  • 39.85 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reine Zellulose aus Baumwolllinters ohne Zusatzstoffe
  • Übliche Dicke: 0.21 mm
  • Typischer linearer Durchfluss: 180 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Wird empfohlen, wenn Geschwindigkeit wichtig ist und keine sehr hohe Auflösung erforderlich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellulosechromatographie-Rolle Klasse 4 Chr ist ein 0.21 mm dickes Papier für die Routine- und/oder repetitive Chromatographie, wenn die Beladungen relativ gering sind.
0.21 mm
Für routinemäßige und/oder sich wiederholende Chromatographie mit relativ geringer Belastung der gelösten Substanzen
Gütegrad 4 Chr
0,78 in.
180 mm/30 min
2.0 cm x 100 m (7.8 in. x 328.0 ft.)
Smooth
Rolle
Zellulose
2 cm
100 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva 4 Chr Chromatographie-Papier > Rolle; 0.78 Zoll x 328 Fuß (2 cm x 100 m)