Learn More
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen
Comfortable welding particulate respirators are engineered to FFP2 standards with a flame-resistant, anti-clog surface and Electret™ filter. Cup-shaped filtering facepiece respirators have an adjustable nose clip and headband with a Cool Flow™ valve to remove exhaled air.
136.00 CHF - 152.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN149:2001+A1:2009, CE marked
Beschreibung Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke WithFaceseal Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke WithFaceseal Preis Menge & Verfügbarkeit  
12322399
Unterlagen ansehen
3M™
7000030030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12362389
Unterlagen ansehen
3M™
7000030031
136.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
Spezifikation
Spezifikation
EN149:2001+A1:2009, CE marked
Weiß
Polyester
Yes
Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon)
Baumwolle, Polyisopren, Polypropylen
Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Unsteril
Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Single-use
Particulate Respirator with Nuisance Ozone and OV Relief
FFP2
Yes
Aluminium
10 Pk.
Cup
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen