Learn More
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen
Comfortable welding particulate respirators are engineered to FFP2 standards with a flame-resistant, anti-clog surface and Electret™ filter. Cup-shaped filtering facepiece respirators have an adjustable nose clip and headband with a Cool Flow™ valve to remove exhaled air.
Marke:  3M™ 7000030030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12322399
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN149:2001+A1:2009, CE marked
Weiß
Single-use
Particulate Respirator with Nuisance Ozone and OV Relief
FFP2
Yes
9925
Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Unsteril
Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
4-Punkt-verstellbare geflochtene Kopfbänder, Kühlfluss-Ausatemventil, farbkodierter Ventilaufdruck
Polyester
Yes
Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon)
Baumwolle, Polyisopren, Polypropylen
Aluminium
10 Pk.
Cup
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen > Model: 9925, no faceseal