Learn More
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen Artikelnummer.: 12362389
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen
Artikelnummer. 12362389
Yes, 10 Stück
Click to view available options
Mit Gleitringdichtung:
No
Yes
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12362389
Marke: 3M™ 7000030031
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Comfortable welding particulate respirators are engineered to FFP2 standards with a flame-resistant, anti-clog surface and Electret™ filter. Cup-shaped filtering facepiece respirators have an adjustable nose clip and headband with a Cool Flow™ valve to remove exhaled air.
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 10
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN149:2001+A1:2009, CE marked
Beschreibung Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp FFP2
Material Polyester
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske zum Schweißen
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP2 R D
Material der Filtrationsschicht Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff)
Latexfrei Ja
Material Kopfband Baumwolle, Polyisopren, Polypropylen
Modell 9928
Material des Objektivrevolvers Aluminium
Geruchsschutz Ozon (10 x TLV), organische Dämpfe (< TLV)
Menge 10/Packung
Beständig gegen Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Form Schale
Sterilität Unsteril
Mit Gleitringdichtung Yes
FDA Cleared Surgical Mask No
Name des Produkts
3M™ Atemschutzmaske zum Schweißen >