Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
33.90 CHF - 44.50 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Farbe | Blau |
Material | Plastic |
Produkttyp | Inokulierverteiler |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17855788
|
Microspec™
D7G |
250 |
33.90 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17885588
|
Microspec™
D6G |
500 |
44.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wedge Shaped Spreaders
- 37 mm x 180 mm,
- Sterile EtO
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Plastic | |
Steril | |
37 x 180 mm |
Blau | |
Inokulierverteiler | |
1.46 x 7 in. | |
Single-use |