Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
Marke:  Microspec™ D7G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17855788
  • 32.55 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wedge Shaped Spreaders
  • 37 mm x 180 mm,
  • Sterile EtO
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Blau
250
37 x 180 mm
Inokulierverteiler
Not Autoclavable
Individually Wrapped in a Microseal Pouch
1.46 x 7 in.
Plastic