Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
Marke:  Microspec™ D6G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17885588
  • 44.50 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Wedge Shaped Spreaders
  • 37 mm x 180 mm,
  • Sterile EtO
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Blau
500
37 x 180 mm
Inokulierverteiler
Not Autoclavable
Microseal pouch of of 5
1.46 x 7 in.
Plastic
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Wedge Shaped Spreader > Packaging: Microseal pouch of of 5