Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtungsbänder
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Klebefolien.
143.72 CHF - 874.35 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung | 100 |
---|---|
Produkttyp | Unsteriles Dichtungsband |
Produktlinie | Webseal |
Haftmittel | Druckempfindlich |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15122719
|
Thermo Scientific™
60180-M142 |
Polyethylen, Silikon | klar |
389.94 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15132719
|
Thermo Scientific™
60180-M143 |
PES, Silikon | klar |
196.98 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15142719
|
Thermo Scientific™
60180-M144 |
Aluminium, Silikon | Silber |
143.72 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15152719
|
Thermo Scientific™
60180-M145 |
Polyolefin, Gummi | klar |
277.38 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15162719
|
Thermo Scientific™
60180-M146 |
PET, Silikon | klar |
874.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtfolien. Erhältlich in einer Auswahl an dünnen, leichten Materialien und Klebstoffen, genügen sie den Anforderungen aller Applikationen oder Assays, verringern die Verdunstung und schützen Proben vor Kontamination und Verschütten.
Einfache, dauerhafte Abdichtung
- Die druckempfindliche Haftfläche bleibt bei normaler Berührung nicht haften, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Mikrotiterplatte
- Die Folien werden mit Hilfe eines Handapplikators für Klebefolien auf die Mikrotiterplatte aufgebracht (separat erhältlich)
Spezifikation
100 | |
Unsteriles Dichtungsband | |
Webseal | |
Druckempfindlich |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.