Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtungsbänder
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Klebefolien.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M142
365.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Versiegeln Sie wirksam alle Mikrotiterplattenformate mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ Dichtfolien. Erhältlich in einer Auswahl an dünnen, leichten Materialien und Klebstoffen, genügen sie den Anforderungen aller Applikationen oder Assays, verringern die Verdunstung und schützen Proben vor Kontamination und Verschütten.
Einfache, dauerhafte Abdichtung
- Die druckempfindliche Haftfläche bleibt bei normaler Berührung nicht haften, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Mikrotiterplatte
- Die Folien werden mit Hilfe eines Handapplikators für Klebefolien auf die Mikrotiterplatte aufgebracht (separat erhältlich)
Spezifikation
klar | |
100 | |
Webseal | |
-40 bis +90 °C |
Polyethylen, Silikon | |
Unsteriles Dichtungsband | |
Druckempfindlich | |
Alle Mikrotiterplatten |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.