Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M433CE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
- Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
- Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Latex-Agglutinationstest | |
2 min |
S. aureus | |
500 Tests |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: Staphylococcus aureus > 500 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur