Learn More
Thermo Scientific™ Nichtsterile WebSeal-Matten
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen sorgen Sie für eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Platten zu jeder Zeit. Das Mattenmaterial ist bohr- und zugbeständig und bietet hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-M108
131.34 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15112749
  • 138.69 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den nichtsterilen Thermo Scientific™ WebSeal-Matten und gewährleisten Sie jederzeit eine inerte und sichere Abdichtung Ihrer Mikrotiterplatten. Diese stich- und reißfesten Matten sind in Ausführungen aus EVA (Ethylen-Vinylacetat) oder reinem Silikon erhältlich, mit oder ohne PTFE-Beschichtung, und bieten auch nach mehreren Injektionen eine hervorragende Wiederverschließbarkeit.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
  • Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
  • Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
  • Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
  • Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
WebSeal-Matte für Plate+
Unsteril
5
Nein
Webseal
Rund
Nein
Silikon, PTFE
96
7 mm
Unsterile Matte
-80 °C
96-Well-Platte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nichtsterile WebSeal-Matten > Silicone/PTFE, No, 96-well, 7 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.