Learn More
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
29.18 CHF - 179.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC-Name | Oxidan |
SMILES | O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15644028
|
Thermo Scientific
J71786.X^ |
10 x 1 ml | Nalgene Flasche |
29.18 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15815408
|
Thermo Scientific
J71786.AE |
100 mL | Nalgene Flasche |
38.27 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15825408
|
Thermo Scientific
J71786.AP |
500 mL | Nalgene Flasche |
51.30 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15835408
|
Thermo Scientific
J71786.K2 |
1 L | Nalgene-Flasche |
60.40 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15845408
|
Thermo Scientific
J71786.K8 |
5 L | Carton (aufrecht) |
179.78 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
Oxidan |
H2O | |
MFCD00011332 | |
Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spezifikation
Wasser | |
0 °C | |
H2O | |
Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Molekularbiologie | |
1.000 |
7732-18-5 | |
100 °C | |
MFCD00011332 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidan | |
962 | |
18.02 | |
1 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen