Learn More
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
10 x 1 ml
500 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Carton (aufrecht)
Nalgene Flasche
Nalgene-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Formelmasse | 18.02 |
Güte | Molekularbiologie |
Verpackung | Nalgene Flasche |
Dichte | 1 |
Menge | 500 mL |
Relative Dichte | 1.000 |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
240339 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP |
241531 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP |
235131 | Analysenzertifikat | 15/02/2024 | J71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP |
197595 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | J71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP |
203204 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | J71786.X^,J71786.K2,J71786AE,J71786.K8,J71786.AP |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Nuklease-frei, Gütegrad für Molekularbiologie geeignet, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur