Zum Warenkorb hinzufügen
- Home
- Products
- Chemikalien
- Wasser
- Life Science Water
- Cell Culture Grade Life Science Water
- Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin)
Bevorzugter Artikel, um ihn im Auge zu behalten!
Gespeichert!
Zu « Meine Listen » gehen
Sie haben das Limit von 350 favorisierten Artikeln erreicht.
Verwalten Sie Ihre Favoriten
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin)
Artikelnummer. 100113421 l
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10011342
Marke: HyClone products Cytiva SH30529.03
13.13 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von Endotoxin; enthält keine detektierbaren gramnegativen Bakterien
- Entspricht < 0.005 EU/ml Endotoxin durch turbidimetrischen Assay
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1 l |
Produktvorschläge
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren
-
-
-
-
Artikelnummer. 10001342
-
Artikelnummer. 10185873
-
Artikelnummer. 11586271
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin) >