Learn More
Gibco™ Destilliertes Wasser
Beschreibung
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
- Cell culture quality
- Proven performance
- Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
- Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet
- Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
- Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft
- Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern
- Bei 15 – 30 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Erneuerbare Materialien
- Recycelbar
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Güte | Zellkultur |
Verpackung | Flasche |
Sterilität | Steril gefiltert |
Behandlung(en) | keine CD |
Menge | 500 mL |
Reinigungsverfahren | Membran-gefiltert |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2562523 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253 |
2756265 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253 |
2661106 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253 |
2510007 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253 |
2517864 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253 |