Learn More
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin) Artikelnummer.: 10001342
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin)
Artikelnummer. 10001342
500 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Artikelnummer. 10001342
Marke: HyClone products Cytiva SH30529.02
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keine Bedenken wegen Endotoxinen mit HyClone™ Wasser in Zellkulturqualität, das in einer Vielzahl an Mengen lieferbar ist, sowohl für Forschungs- als auch für Produktionsprozesse.
  • Frei von Endotoxin; enthält keine detektierbaren gramnegativen Bakterien
  • Entspricht < 0.005 EU/ml Endotoxin durch turbidimetrischen Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Zellkulturqualität (frei von Endotoxin) >