Learn More
Socorex™ Volumeneinheiten für 8-Kanal-Pipette
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Volumenmodul für 8-kanalige Mikropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf an Mehrkanal-Mikropipetten.
523.00 CHF - 564.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | 8-Kanal-Pipette |
---|---|
Anzahl Kanäle | 8 |
Produktlinie | Acura™ |
Typ | Mikropipette Volumetrisches Modul |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 8-Kanal-Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10234762
|
Socorex™
800.08.350 |
350 μl |
523.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10682373
|
Socorex™
800.08.050 |
50 μl |
523.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10315732
|
Socorex™
800.08.010 |
10 μl |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
- Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
- Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
- Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
8-Kanal-Pipette | |
Acura™ | |
8-Kanal-Pipette | |
1 Stück |
8 | |
Mikropipette Volumetrisches Modul | |
Acura™ Elektro 926 Mikropipette |