Learn More
Socorex™ Volumeneinheiten für 8-Kanal-Pipette
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Volumenmodul für 8-kanalige Mikropipetten ist eine hervorragende und einfach anbring-/abnehmbare Lösung für Ihren Bedarf an Mehrkanal-Mikropipetten.
Marke:  Socorex™ 800.08.010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10315732
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
8-Kanal-Pipette
Acura™
10 μl
Acura™ Elektro 926 Mikropipette
8
Mikropipette Volumetrisches Modul
8-Kanal-Pipette
1 Stück
Name des Produkts
Socorex™ Volumeneinheiten für 8-Kanal-Pipette > Volumen: 10uL