Learn More
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-Konzentrator
BIOPHARMA
ohne Angabe
Marke:  Sartorius VN01H32
448.03 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786345
  • 595.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für bis zu 500 μl. Vivacon™ 500 sind Zentrifugaleinheiten für eine schnelle DNA-Konzentration und einen Pufferaustausch von 500 μl Proben. Sie sind auch das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen. Die Verwendung von Hydrosart™ Membranen liefert hohe Ausbeuten aus verdünnten Proben.
Vivacon 500 sind Zentrifugationsgeräte für die Aufkonzentrierung und den Pufferaustausch von DNA-Proben bis zu 500 μl. Darüber hinaus eignen sie sich auch optimal für Proteinfraktionierung in diesem Volumenmassstab. Um bei stark verdünnten Proben, z. B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart™ Regenerierten Cellulosemembran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert einen hohen Durchfluss. Hohe Rückgewinnung und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Graduierung auf jeder einzelnen Einheit und dem aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 verfügt über eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA-Fraktionierungsanwendungen (Primer-Entfernung) als auch für Protein-Fraktionierungsanwendungen (Peptid-Entfernung) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.
  • Einfache Anwendung in Festwinkelrotoren
  • Geringbindendes Material
  • Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation
  • Aufgedruckter MWCO
  • Vollständige und hochgradig reproduzierbare Konzentratrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer242700687 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog NumberVN01H32
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.
    Aktionscode: 24247
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    Sparen bis zu 52%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-Konzentrator > Vivacon 500 DNA-Konzentrator; 50,000 MWCO; 100/Packung