Learn More
Buerkle™ Sicherheitskannen aus Edelstahl
Für die sichere Dosierung und Handhabung kleinerer Mengen entzündlicher Flüssigkeiten. Explosionsschutz durch Flammschutz und Überdruck-Ventil. Die Behälter weisen einen hohen Grad an chemischer Beständigkeit auf. Kanne mit abnehmbarem Flammschutz im Füllanschluss und Überdruck-Ventil im selbstschließenden Ausguss zur Feindosierung (Druckausgleich von ca. 0,3 bar).
Marke: Buerkle™ 2601-1005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316 Ti (1,4571), 0,6 mm dick
- Versiegelungen aus PTFE
- Griff aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Verschlussgewinde 1¼ in.
Spezifikation
5 l | |
400 mm | |
Edelstahl | |
165 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Sicherheitskannen aus Edelstahl > 5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur