Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon500 125 kDa
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 500 µl-Proben.
179.00 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0,1 bis 0,5 ml, Totstoppvolumen: 5 μl |
---|---|
Produktlinie | Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät |
Sterilität | Steril |
Material | Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN01H81 |
25 Packungen |
179.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15923040
|
Sartorius Stedim Biotech™
VN01H82 |
100/Packung |
595.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
- Die Verwendungvon Hydrosart™-Membranen führt zu hohen Recoverys aus verdünnten Proben.
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
- Kapazität für Wendedrehstufen.
- Konzentration von bis zu 0.5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
- Geringbindendes Material.
- MWCO auf Gerät aufgedruckt.
- Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
- qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
Spezifikation
0,1 bis 0,5 ml, Totstoppvolumen: 5 μl | |
Steril | |
Ja | |
Centrifugal Units |
Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät | |
Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran | |
Ja |