Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon500 125 kDa
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 500 μl-Proben.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ VN01H82
448.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
- Die Verwendung von Hydrosart™ Membranen liefert hohe Ausbeuten aus verdünnten Proben.
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
- Kapazität für Wendedrehstufen.
- Konzentration von bis zu 0,5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
- Geringbindendes Material.
- MWCO auf Gerät aufgedruckt.
- Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
- qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
Specifications
0,1 bis 0,5 ml, Totstoppvolumen: 5 μl | |
Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät | |
Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran | |
Ja |
100/Packung | |
Steril | |
Ja | |
Zentrifugaleinheiten |