Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon500 125 kDa
Zentrifugeneinheiten für schnelle DNA-Konzentration und Pufferaustausch von 500 µl-Proben.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ VN01H81
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Das Produkt der Wahl für Proteinfraktionierungsanwendungen.
- Die Verwendung von Hydrosart™ Membranen liefert hohe Ausbeuten aus verdünnten Proben.
- Vollständige und hochgradig reproduzierbare Recovery Konzentrats.
- Kapazität für Wendedrehstufen.
- Konzentration von bis zu 0,5 ml genomischer DNA oder Peptidproben.
- Geringbindendes Material.
- MWCO auf Gerät aufgedruckt.
- Ausgewählte Cut-offs sind steril und DNA-frei für Anwendungen wie forensische Anwendungen erhältlich.
- qPCR-Assay über 55 Zyklen mit einer verifizierten Nachweisgrenze von < 2 pg
Spezifikation
0,1 bis 0,5 ml, Totstoppvolumen: 5 μl | |
Zentrifuge für Ultrafiltrationsgerät | |
Polycarbonat-Konzentratorgehäuse, Polypropylen-Filtriergefäß, Cellulose Acetat-Membran | |
Ja |
25 Packungen | |
Steril | |
Ja | |
Centrifugal Units |