Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller
Die VisiLED Controller sind das Herzstück des VisiLED Systems zur Steuerung der LED-Lichtköpfe.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16637105
  • 465.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der kompakte SCHOTT VisiLED Controller MC 1100 ersetzt den MC1000 und ermöglicht die Einstellung verschiedener Beleuchtungsparameter, darunter Lichtintensität, Segmentmodi und Änderung der Beleuchtungsrichtung
  • Erweiterte Einstellmöglichkeiten für optimalen Kontrast
  • Bietet zwei zusätzliche Einstellungen: Bereitschaft und 4 Segmentmodi
  • Außerdem werden die zuletzt verwendeten Einstellungen zur Ausrichtung der Segmentierung für jeden Modus jetzt beim Umschalten zwischen den verschiedenen Modi gespeichert
  • Netzteil 400040 und Netzkabel müssen separat bestellt werden
  • Lichtköpfe wie Ringlichter oder Hintergrundleuchten müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Regler
90 x 152 x 25 mm
VisiLED Ringlichter und Hintergrundleuchten
LED
CE, EMV-Klasse B
Stereomikroskopie-Beleuchtung
DC-Eingang, 1 Lichtkopfverbindungsstück, ESD-Stecker
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller > Neuer Segmentierungsmodus: 4 Segmente, Rotation