Learn More
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: LC
Hochwertige Nadeln für SGE-Spritzen in verschiedenen Längen und Spitzenformen
Marke:  Trajan™ 039895
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10770594
  • 68.85 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
0,014 in.
0.37 mm
Gaschromatographie
Ersatznadel
Luer-Lock
22 G
0.027 Zoll
0.7 mm
2 in.
LC
Name des Produkts
Trajan™ Austauschbare Luer-Lock-Nadeln: LC > LC-Spitze; Länge: 51 mm; Gauge: 22; AD: 0.7 mm; Innendurchmesser: 0.37 mm