Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller
Die VisiLED Controller sind das Herzstück des VisiLED Systems zur Steuerung der LED-Lichtköpfe.
465.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | VisiLED Ringlichter und Hintergrundleuchten |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16637105
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400080 |
Regler | VisiLED Ringlichter und Hintergrundleuchten |
465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- The compact MC1100 allows the settings of various illumination parameters including light intensity, segment modes and change of illumination direction while the MC1500 offers this for two light heads.
- Extra-fine smooth dimming.
- MC1500 offers an external trigger to start strobe function frequencies netween 15-5 KHz.
- MC1500 offers optional PC control via RS232 and footswitch control.
- Advanced setting options for optimum contrast.
- Ergonomics and blindfold operation.
- MC1500 offers control of two channels.
- Save up to four complex illumination scenarios with MC1500.
Spezifikation
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
VisiLED Ringlichter und Hintergrundleuchten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller