Learn More
Eppendorf™ ViscoTip™
Eppendorf™ ViscoTip™ ist eine Multipipette™ Handspenderspitze, die speziell für den Umgang mit hochviskosen Flüssigkeiten entwickelt und optimiert wurde.
Marke: Eppendorf™ 0030089502
131.99 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Speziell für Flüssigkeiten mit einer dynamischen Viskosität von 200 mPa*s bis 14,000 mPa*s
- Zum Dispensieren von Volumina von 100μl bis10 ml in 10μl-Schritten
- Das Spitzendesign senkt die Betätigungskraft, beschleunigt die Arbeit und reduziert den Energieverbrauch
- Frei von Experiment-störenden herauslösbaren Bestandteilen (z. B. Gleitadditive, Biozide, Plastifizierer)
- Farbcodierter Doppelring und fortlaufende Volumenskala
Spezifikation
10 ml | |
Unsteril | |
Hochviskose Flüssigkeiten | |
100 Pk. (4 Beutel mit je 25) | |
Orange | |
Ja | |
10 μl |
10 ml | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
100 Pk. (4 Beutel x 25 Pck.) | |
Spritzenspitze | |
MultiPipette | |
ViscoTip |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%