Learn More
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung
Marke:  Brady™ 257515
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420884
  • 6.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
200 mm
200 mm
Diamantförmig
Transportschild
ADR 5.1-200*200-B7541
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Oxidierende Substanzen und organische Peroxide 5.1
Schwarz auf gelb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Warnschilder für den Transport gefährlicher Güter, Polyesterlaminierung > Schwarz auf gelb; Höhe:200mm; Menge:1 Packung; Oxidationsmittel und organische Peroxide 5.1