Learn More
Fisherbrand™ Manueller Entdeckler, Stahl, nicht autoklavierbar
Manuelle Entbördelwerkzeuge ermöglichen das Entfernen von Aluminiumdichtungen ohne Bruchgefahr.
Marke: Fisherbrand™ 20 07 0004
Beschreibung
- Entdeckler
- Manuell
- Stahl
Spezifikation
Röhrchen mit 20 mm-Aluminiumkappen | |
20mm-Entdeckler | |
Aluminiumkappe |
Manuell | |
Manuell |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manueller Entdeckler, Stahl, nicht autoklavierbar > Für 20 mm-Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur