Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 5 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 0.5 bis 5 ml ermöglichen das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten. Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
Marke: BRAND™ 702595
18.63 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Die schlanke Form ermöglicht auch das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten wie z.B. Messkolben mit NS 12/21.
- Geeignet für Transferpipette™ und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™ Mikroliter-Pipetten.
- Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Spezifikation
0.5 bis 5 ml | |
Farblos | |
16 cm | |
Bulk | |
Bagged, 200 Tips | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von DiHEMDA und Oleamid | |
Schmal | |
Transferpette™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Mikroliterpipette |