Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Dieser kompakte Automat unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen und bietet anwenderfreundliche Programmierung, zuverlässige Leistung und eine Auswahl von 96- bzw. 384-Kanal-Pipettieraufsätzen.
6620.00 CHF - 53265.00 CHF
Spezifikation
Kanäle 96, 384
Volumen (metrisch) 0.5 to 300 μL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11684912
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
650-01-BS
Versette Base Unit Only Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15118142
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
650-02-NTC
96- and 384- channel pipetting module for use with 96- and 384-channel Versette pipetting heads Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11614922
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
650-03-SPS
6-position stage for Versette, guarding included Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15453770
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
650-MSIA
Versette system for MSIA application (includes base, pipetting module, 6-position stage, 96-channel pipetting head for volumes of 5-300μl and a serial dilute magazine 96/300μl) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15443770
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
650-INSTR
Versette instrument (includes base, pipetting module and a 6-position stage) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Versette™ Automat zur Handhabung von Flüssigkeiten ist sehr flexibel für vielfältige Applikationen einsetzbar. Mit einer Auswahl an 96- und 384-Kanal-Pipettierköpfen sowie seiner anwenderfreundlichen Anwenderoberfläche und seinem verlässlichen Betriebsverhalten ist das Gerät die ideale Wahl für den Bedarf an Handhabung von Flüssigkeiten der meisten Labore. Dazu gehören die Replikation von 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten, das Stempeln von Mikrotiterplatten und die serielle Verdünnung.
Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Massenspektrometrie-Immuno-Assays (MSIA) mit hohem Durchsatz, das Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten sowie die serielle Verdünnung.
96- und 384-Kanal-Pipettierköpfe:
  • Maximales Volumen von 0.5 bis 300 μl
  • Alle Pipettierköpfe sind mit RFID-Tags zur Selbstidentifizierung versehen.
Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung:
  • Alle Pipettierköpfe nutzen Thermo Scientific™ D.A.R.T.s
Kompakte Größe:
  • Die Plattform mit sechs Plätzen nutzt zwei Ebenen, um den Platzbedarf zu minimieren.
  • Passt auf Standardtisch
Anwenderfreundliche Programmierungsoptionen:
  • Einfache Pipettierverfahren können direkt mit der grafischen Anwenderoberfläche erstellt werden
  • Für komplexere Protokolle und erweiterte Bearbeitungsfunktionen verwenden Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Thermo Scientific™ ControlMate™ Software
  • Intuitive Software; nach minimalem Schulungsaufwand ist kein Spezialist für Protokollschreibung und -überarbeitung erforderlich
  • Kostenloses WebEx ControlMate SW-Lernprogramm und Anwendungsunterstützung
Spezifikation
Spezifikation
96, 384
0.5 to 300 μL
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler