Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
Marke: 3M™ 7000000159
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langer, leichter, leicht abzuwischender Atemschlauch
- Schnellverschluss-Spannschloss ermöglicht einhändiges Verbinden und Trennen
- Einweg-Atemschlauchabdeckung für Reinigungs- und Dekontaminationsaufgaben ist lieferbar
Spezifikation
Atemschlauch | |
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen | |
BT-20L |
Mittel/groß | |
Versaflo™ PAPR-Systeme |
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units > Medium/Large
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur