Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units Artikelnummer.: 10099369
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Artikelnummer. p-7228714
Klein/mittel, 1 Stück
Click to view available options
Größe:
Klein/mittel
Mittel/groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10099369
Marke: 3M™ 7000000158
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
  • Langer, leichter Atemschlauch, der leicht abwischbar ist
  • Die Schnellentriegelung ermöglicht das einhändige Anbringen und Entfernen
  • Zur Reinigung und Dekontamination ist eine Einweg-Atemschlauchabdeckung erhältlich
  • 3M Katalognummer BT-20S und BT-20L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Atemschlauch
Größe Klein/mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen
Zur Verwendung mit (Geräte) Versaflo™ PAPR-Systeme
Modell BT-20S
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 71,1 cm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units >